Isobutyl chloroformate 98%, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
430811000.EA
53.74
EUR
430811000.
Isobutyl chloroformate 98%, AcroSeal™
Isobutyl chloroformate
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ Mw: 136,58 g/mol Teplota varu: 128,7 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –80 °C Hustota: 1,0475 g/cm³ Teplota vzplanutia: 30 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000642 Číslo CAS: 543-27-1 OSN: 3489 ADR: 6.1,I |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
GC | ≤1 % isobutyl carbonate |
Color scale | ≤100 APHA |
Acidity | ≤0.1 % |