Tlačiť
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO432590050EA 513.41 EUR
ACRO432590050 ACRO432590010
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Vzorec: C₄H₈F₃N
Mw: 127,11 g/mol
Teplota varu: 90…94 °C (760 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213030
Číslo CAS: 819-46-5
OSN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %