Tlačiť
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO432490010EA 70.34 EUR
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Vzorec: C₉H₈N₂S
Mw: 176,24 g/mol
Teplota tavenia: 150…152,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039680
Číslo CAS: 2010-06-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %