Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
433621000.EA
292.04
EUR
433621000.
Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Lithium diphenylphosphide
Vzorec:
C₁₂H₁₀LiP Teplota varu: 65…67 °C (760 mmHg) Hustota: 0,925 g/cm³ Teplota vzplanutia: –20 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00046054 Číslo CAS: 65567-06-8 OSN: 2924 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Orange to red Liquid |
Titration with HClO4 | 0.40 to 0.60 M |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |