Tlačiť
Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
433621000.EA 292.04 EUR
433621000.
Lithium diphenylphosphide 0.5 M in THF, AcroSeal™
Lithium diphenylphosphide
Vzorec: C₁₂H₁₀LiP
Teplota varu: 65…67 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,925 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00046054
Číslo CAS: 65567-06-8
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Liquid
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %