Tlačiť
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO436180050EA 220.43 EUR
ACRO436180050
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 98%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Mw: 118,1311 g/mol
Teplota varu: 60 °C (4Torr)
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063450
Číslo CAS: 72657-23-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -23° to -29° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)