Tlačiť
Tetrabenzyl pyrophosphate 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO436750010EA 210.57 EUR
ACRO436750010
Tetrabenzyl pyrophosphate 98%
Tetrabenzyl pyrophosphate
Vzorec: C₂₈H₂₈O₇P₂
Mw: 538,48 g/mol
Teplota tavenia: 60,5…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051941
Číslo CAS: 990-91-0
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
Water ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %