Tlačiť
4-Iodonicotinonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO437450050EA 1846.67 EUR
ACRO437450050 ACRO437450010
4-Iodonicotinonitrile 97%
4-Iodonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃IN₂
Mw: 230,01 g/mol
Teplota tavenia: 114…115 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09037453
Číslo CAS: 490039-72-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥96.0 %