Tlačiť
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO437861000EA 99.59 EUR
ACRO437861000
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Mw: 187,63 g/mol
Teplota tavenia: 118…120 °C
Teplota vzplanutia: 163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014893
Číslo CAS: 6358-64-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %