Tlačiť
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Varování
ACRO438260050EA 275.43 EUR
ACRO438260050
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂S
Mw: 182,24 g/mol
Teplota tavenia: 196,1…202.1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464469
Číslo CAS: 40133-07-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C
HPLC ≥96.0 %