Tlačiť
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO439020050EA 1186.12 EUR
ACRO439020050 ACRO439020010
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₅ClO₂S
Mw: 140,59 g/mol
Teplota varu: 60 °C (2Torr)
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631933
Číslo CAS: 139631-62-2
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %