Tlačiť
Diethylether stabilizovaný, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO444260050EA 162.46 EUR
ACRO444260050
Diethylether stabilizovaný, technická kvalita
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Mw: 74,12 g/mol
Teplota varu: 34,6 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –116 °C
Hustota: 0,714 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011646
Číslo CAS: 60-29-7
OSN: 1155
ADR: 3,I
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.713 to 0.716 kg/l
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT