Tlačiť
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO444670010EA 222.49 EUR
ACRO444670010
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
Mw: 262,1093 g/mol
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038755
Číslo CAS: 797755-07-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure