Tlačiť
Cyklohexan ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO446280050EA 166.8 EUR
ACRO446280050 ACRO446280010
Cyklohexan ACS
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84,16 g/mol
Teplota varu: 81 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 6,5 °C
Hustota: 0,77 g/cm³
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
OSN: 1145
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test