2-Propanol 99%, AcroSeal™ for biochemistry, for histology
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
447080010.EA
117.9
EUR
447080010.
447080025.
2-Propanol 99%, AcroSeal™ for biochemistry, for histology
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Mw: 60,1 g/mol Teplota varu: 81…83 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –89,5 °C Hustota: 0,785 g/cm³ Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 OSN: 1219 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 205 nm A: ≤1 |
UV | at 220 nm A: ≤0.3 |
UV | at 230 nm A: ≤0.15 |
UV | at 240 nm A: ≤0.05 |
UV | at 260 nm A: ≤0.03 |
UV | at 300 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0001 meq/g |