Tetrahydroboritan sodný 12% vodný roztok, VenPure™, pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO448510025EA
266.96
EUR
ACRO448510025
ACRO448515000
ACRO448511000
Tetrahydroboritan sodný 12% vodný roztok, VenPure™, pure
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec:
NaBH₄ Mw: 37,83 g/mol Teplota varu: 130…135 °C (760 mmHg) Hustota: 1,4 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003518 Číslo CAS: 16940-66-2 OSN: 3320 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Color scale | ≤50 APHA |
Titration with HCl | 38.0 to 42.0 % w/w (NaOH) |
Titration with Na2S2O3 | 11.85 to 12.15 % w/w (NaBH4) |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Methanol | ≤2000 ppm |