Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 37% p.a. (max. 0.01 ppm Hg)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
450550025.EA 90.3 EUR
450550025.
Kyselina chlorovodíková 37% p.a. (max. 0.01 ppm Hg)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Teplota varu: 57 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –35 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
OSN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥37.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.5 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Bromine (Br) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤0.05 ppm
Ammonium (NH4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Barium (Ba) ≤0.02 ppm
Beryllium (Be) ≤0.02 ppm
Bismuth (Bi) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.01 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Germanium (Ge) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Lithium (Li) ≤0.01 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.01 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Mercury (Hg) ≤0.01 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Strontium (Sr) ≤0.01 ppm
Thallium (Tl) ≤0.05 ppm
Titanium (Ti) ≤0.1 ppm
Vanadium (V) ≤0.01 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
Zirconium (Zr) ≤0.1 ppm