Tlačiť
2-Bromoanthracene 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO454880010EA 261.61 EUR
ACRO454880010
2-Bromoanthracene 98%
2-Bromoanthracene
Vzorec: C₁₄H₉Br
Mw: 257,1300 g/mol
Teplota tavenia: 220…221,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784002
Číslo CAS: 7321-27-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %