Tlačiť
Hľadali ste: Standardy anionické
224  results were found
SearchResultCount:"224"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (91296.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 7 components: Fluorides (F-) 2ppm, Phosphates (PO43-) 10ppm, Nitrites (NO2-) 5ppm, Nitrates (NO3-) 10ppm, Bromides (Br-) 10ppm, Chlorides (Cl-) 5ppm, ...
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (458152E)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Anion multi component standard 2 aqueous solution ARISTAR® for ion chromatography, VWR®
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fluoride standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaF ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (84960.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Chlorate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaClO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (84963.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Chromate (in Cr(VI)) standard solution, VWR®, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (84971.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Iodate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KIO₃ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Bromide standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KBr ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (84967.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Formate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Nitrite standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaNO₂ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (84995.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Succinate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Phosphate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NH₄H₂PO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (88091.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standard solution (1000 ppm SO₄) R1 Reag. Ph. Eur. 5002801, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: K₂SO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy farmaceutické
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fosforečnan (as P) 1,000 mg/l , 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KH₂PO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 224
no targeter for Bottom