Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - bromid
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Bromide standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KBr ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Bromide standard solution, Specpure®, 1000 mg/l
Katalógové číslo: (HONCE3006-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Material (CRM)
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (ACSDH001.W.L25)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Bromide standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (ORIO943506)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Bromide standard solution, Orion™, 0,1M
Merná jednotka: 1 * 475 mL
Katalógové číslo: (1.19896.0500)
Dodávateľ: Merck
Opis: Bromide standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (SUPL43147-100ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: Bromide, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standard
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (PROOVHG-IBR-500)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom