Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - fluorid
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fluoride standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NaF ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodávateľ: USP
Opis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
Dodávateľ: HACH
Opis: Fluoride standard solution, 1,00 µg/ml, Matrice: H₂O
Dodávateľ: HACH
Opis: Fluoride standard solution, 0,5 mg/l, Matrice: H₂O
Katalógové číslo: (HACH2797149)
Dodávateľ: HACH
Opis: For accuracy checks in fluoride determinations.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: ACSD
Opis: Fluoride standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
Katalógové číslo: (1.09869.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: Fluoride standard solution, Titrisol®, 1000 mg/l
Merná jednotka: 1 * 1 Ampoul
Katalógové číslo: (47072-100ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: Sodium fluoride solution, 0.1 M
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques usin...
Katalógové číslo: (LOVI205630)
Dodávateľ: TINTOMETER GMBH
Opis: Fluoride standard solution, Lovibond®, 1 mg/l, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 30 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom