Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - síran
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Sulphate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: Na₂SO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (88090.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standard solution (1000 ppm SO₄), 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: K₂SO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy farmaceutické
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (88091.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standard solution (1000 ppm SO₄) R1 Reag. Ph. Eur. 5002801, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: K₂SO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy farmaceutické
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (ACSDH015.W.L25)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Sulphate standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Dodávateľ: Merck
Opis: Na₂SO₄ in H₂O
Katalógové číslo: (1.19813.0500)
Dodávateľ: Merck
Opis: Sulphate standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (79735-100ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: Sulphate in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (662-0848)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Sulphate standard for ISE calibration, Orion™, 0,1M
Merná jednotka: 1 * 475 mL
Katalógové číslo: (1.09872.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: Titrisol® standards are traceable to standard reference material from NIST.
Merná jednotka: 1 * 1 Ampoul
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: This standard solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and technique...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom