Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - fosforečnan
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Phosphate standard solution, 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: NH₄H₂PO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (88089.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Phosphate standard solution Ph Eur N 5002200, 500 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy farmaceutické
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fosforečnan (as P) 1,000 mg/l , 1000 mg/l, VWR®, Obsahy: KH₂PO₄ ve H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (HONCE3039-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Material (CRM)
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (ACSDH014.W.L25)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Phosphate standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (ACSDH045.W.L25)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Phosphate standard solution, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Dodávateľ: Merck
Opis: Phosphorus (total) standard solution, 15,0 mg/L PO₄-P, Supelco®, Matrice: H₂O, Pro testovací kit(y): 1.14729; 1.00798;1.00616; 1.00673
Katalógové číslo: (95924-100ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: P as phosphate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (1.09870.0001)
Dodávateľ: Merck
Opis: Phosphate standard, Titrisol® , Titrisol®, 1000 mg/l
Merná jednotka: 1 * 1 Ampoul
Katalógové číslo: (PROOVHG-IPO4-500)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom