Tlačiť
Hľadali ste: Standardy amonné
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (88084.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 250 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Obsahy: NH₄Cl in H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy amonné, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Obsahy: NH₄Cl in H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (35560.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (HONCE3001-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Material (CRM)
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (ACSDH011.W.L25)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (ACSDH031.W.L25)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy amonné, Ammonium-Nitrogen standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (662-0383)
Dodávateľ: WTW
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 10000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 1 L
Dodávateľ: Merck
Opis: NH₄Cl in H₂O
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Orion™, Aplikace: Kalibrace ISE
Katalógové číslo: (REGEISENH45)
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Kalibrace ISE , Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (631825-1EA)
Dodávateľ: Merck
Opis: Standardy amonné, Ammonium-¹⁵N nitrate-¹⁵N solution, NMR reference standard, 66.67 mg/ml, Supelco®, Matrice: D₂O (99.9 atom % D)
Merná jednotka: 1 * 1 Each
Katalógové číslo: (09685-250ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: Standardy amonné, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Aplikace: Kalibrace ISE , Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (REGEICCT01)
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 200 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (REGEICCS01)
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Standardy amonné, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy iontové chromatografie
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom