Tlačiť
Hľadali ste: Standrady - bor
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standrady - bor, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Boron, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: This certified reference material is produced using a high-purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionised water.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standrady - bor, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matrice: H₂O/tr.NH₄OH, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalógové číslo: (5722.0100)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Standrady - bor, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrice: 2% NH₄OH, Aplikace: Standardy ICP
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (42435.18)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standrady - bor, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Merná jednotka: 1 * 50 g
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standrady - bor, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standrady - bor, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standrady - bor, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: <1% NH₄OH, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standrady - bor, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: <1% NH₄OH, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (14227.18)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standrady - bor, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Merná jednotka: 1 * 50 g
Katalógové číslo: (HONCE1134-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standrady - bor, 10000 mg/L, Matrice: H₂O, Aplikace: Standardy ICP
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom