Tlačiť
Hľadali ste: Standardy víceprvkové
229  results were found
SearchResultCount:"229"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy víceprvkové, ICP multi-element standard solution XIII, 15 elements, 500 mg/L Al; 250 mg/L V; 100 mg/L As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn; 25 mg/L Cd, Se; 5 mg/L Hg;, VWR® ARISTAR®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 6 components: Lithium (Li+) 50 mg/l, Sodium (Na+) 200 mg/l, Ammonium (NH4+) 250 mg/l, Potassium (K+) 500 mg/l, Calcium (Ca2+) 500 mg/l, Magnesium (Mg2...
Katalógové číslo: (456522C)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: (12 Elements in H₂O with trace of HF ).
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (85006.186)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 28 prvků 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (84791.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 33 prvků 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (84793.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy víceprvkové, Víceprvkový standard kontroly kvality 10 mg/l {Al; Ag; As; B; Ba; Ca; Cd; Ce; Co; Cr; Cu; Dy; Er; Eu; Fe; Gd; Ho; K; La; Li; Lu; Mg; Mn; Na; Nd; Ni; P; Pb; Rb; Se; Sm; Sr; Tl; Tm; V; Zn} ve 2% kyselině dusičné ARISTAR® pro ICP-MS, VWR® ARISTAR®, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (456472J)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: In 2% nitric acid solution.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (85036.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Roztok pro ICP s osmi prvky v 7% kyselině dusičné.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy víceprvkové, Ion chromatography cation multi-element standard solution VII, 100 mg/L: Ba2+, Ca2+, K+, Li+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH₄+, Sr2+, VWR® ARISTAR®, Aplikace: Standardy chromatografické, Standardy iontové chromatografie
Katalógové číslo: (456552Y)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 12 Elements in 1% nitric acid solution.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (85038.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 6 prvků : Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru každý 100 mg/L v 15% HCl.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 23 prvků roztoku 5% kyseliny dusičné se stopovým množstvím kyseliny fluorovodíkové
Katalógové číslo: (456532E)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 8 Components in 2% HNO₃.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (85039.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 6 prvků : Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru každý 10 mg/L v 15% HCl.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 229
no targeter for Bottom