Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - ruthenium
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - ruthenium, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Matrice: 2% HCl, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ruthenium, 10000mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (89117.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (ACRO196251000)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy AAS
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (HONCE1177-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Katalógové číslo: (HONCE1346-100ML)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - ruthenium, 10000mg/L, Matrice: 10% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Agilent offers a comprehensive range of single and multi-element standards, tuning solutions, ionisation buffers and environmental standards for Atomi...
Katalógové číslo: (84033-100ML)
Dodávateľ: Merck
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, Supelco®, Matrice: 1 M HCl, Aplikace: Standardy AAS
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (1.70347.0100)
Dodávateľ: Merck
Opis: Standardy - ruthenium, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom