Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - stříbro
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - stříbro, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Silver, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - stříbro, 10 mg/l, VWR® ARISTAR®, Silver, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalógové číslo: (5745.0100)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Standardy - stříbro, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (456032M)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: AgNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (6821.0100)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Standardy - stříbro, 1000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - stříbro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (14199.18)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - stříbro, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Merná jednotka: 1 * 50 g
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - stříbro, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (43868.18)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - stříbro, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Merná jednotka: 1 * 50 g
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - stříbro, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (88096.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - stříbro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - stříbro, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (45264.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - stříbro, 10 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom