Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - ytterbium
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matrice: 2-5% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - ytterbium, 10000 mg/L, VWR®, Ytterbium, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy AAS
Katalógové číslo: (456344C)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Yb₂O₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Specpure®, Ytterbium, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - ytterbium, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - ytterbium, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (1.70367.0100)
Dodávateľ: Merck
Opis: Standardy - ytterbium, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Aplikace: Standardy ICP
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Agilent offers a comprehensive range of single and multi-element standards, tuning solutions, ionisation buffers and environmental standards for Atomi...
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom