Tlačiť
Hľadali ste: Standardy - zinek
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - zinek, 1000 mg/l, VWR® AVS TITRINORM, Zinc, Matrice: 2% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standardy - zinek, 10000 mg/l, VWR®, Matrice: 2-5% HNO₃, Aplikace: Stndardy ICP-MS
Katalógové číslo: (5791.0100)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Jednoprvkové standardy plazmy se používají pro přesnost a jednoduchou kalibraci spolu s přesnou detekcí stopových nečistot.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - zinek, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Katalógové číslo: (42453.18)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - zinek, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Merná jednotka: 1 * 50 g
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - zinek, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Aplikace: Standardy na bázi oleje
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - zinek, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy AAS
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard solution for accuracy checks in zinc determinations.
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Certified Reference Materials (CRMs)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Standardy - zinek, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - zinek, 1000 mg/L, Matrice: 2% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Dodávateľ: ACSD
Opis: Standardy - zinek, 10000 mg/L, Matrice: 5% HCl, Aplikace: Standardy ICP
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom