Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Multi-Element Anioinic Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Multi-Component Anion Mix 10 for Ion Chromatography (IC). Number of Components 6. Analytes : Fluoride,,,,25 µg/mL Chloride,,,,50 µg/mL Bromide,,,,50 µg/mL Nitrate,,,,50 µg/mL Phosphate,,50 µg/mL Sulfate,,,,50 µg/mL 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Aniónový multiprvkový štandard 3, vodný roztok ARISTAR® for ion chromatography
UOM:  1 * 1 SET
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Aniónový multiprvkový štandard 2, vodný roztok ARISTAR® for ion chromatography
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Aniónový multiprvkový štandard 1, vodný roztok ARISTAR® for ion chromatography
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Multi Ion anion IC standard solution in H{2}O, Specpure|r 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Multi Ion anion IC standard solution in H{2}O, Specpure|r 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Multi Ion anion IC standard solution, Specpure|r (Dionex) in H{2}O 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Multi Ion anion IC standard solution, Specpure|r (Waters) in H{2}O 1 * 100 ml
UOM:  1 * 100 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 10
  1  2  Ďalej