Tlačiť
Hygienický set pro mušlové chrániče, Peltor X
Dodávateľ: 3M
Peltor™
MMMAHYX1EA 15.76 EUR
MMMAHYX1 111-2424 MMMAHYX2
Hygienický set pro mušlové chrániče, Peltor X
Chrániče mušlové Příslušenství
Tyto sady obsahují náhradní těsnění a chrániče uší, které lze vyměnit v několika snadných krocích. Jsou určeny pro chrániče řady 3M ™ Peltor ™ X.
  • prodlužuje životnost ochrany sluchu
  • zajišťuje dobrou funkčnost a hygienu
  • balení obsahuje dvě pěnové vložky a dva těsnicí kroužky