Tlačiť
Hľadali ste: Klíče
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (18100150.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR®, Key for IBC container, 1000 l capacity, with opening NW 150
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: A selection of tools to assist in opening IBCs, 200 litre drums, plus bottles and other containers with DIN 32, 45, 54 and 80 caps.
Katalógové číslo: (241-0053)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tvrzená ocel. Tento šestistranný klíč je navržen pro použití s nálitky, klouby a patkami Labomeca®.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: Avantor® Hichrom, Spanner ¹/₄×⁵/₁₆" AF, Nerezová ocel, Použití s typem hlavy: ¹/₄" and ⁵/₁₆"
Katalógové číslo: (HI-199)
Dodávateľ: HICHROM LIMITED
Opis: This Valvtool is a uniquely designed slotted wrench which provides easy access to many hard-to-reach areas.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (18100010.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR®, Key for metal drums with 2" and 3/4" openings
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Applying the correct closure torque to DURAN® caps is critical to achieving an effective seal. Therefore a range of eight specifically designed spline...
Waste Reducing
Dodávateľ: Bohlender
Opis: For opening and closing of screw caps.
Katalógové číslo: (568-0686)
Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOHLD701-24)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BURK5690-0180)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Strap wrench, 180 mm Ø
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bohlender
Opis: These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Dodávateľ: Kautex
Opis: Wrenches made from HDPE for opening and closing jerricans.
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Single head wrench, open, SW7
Katalógové číslo: (NALG2195-2438)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Durable epoxy resin construction, specifically designed for Nalgene ETFE closures.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (215-3250)
Dodávateľ: Kautex
Opis: This wrench is suitable for use with Kautex series 310 bottles.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom