Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Spektrofotometer v oblasti viditeľného svetla, Genesys™ 30
Dodávateľ: Thermo Scientific
Genesys™
634-0910EA 2930 EUR InStock
634-0910 634-1066
Spektrofotometer v oblasti viditeľného svetla, Genesys™ 30
Spectrophotometers and Spectrometers UV/Visible Spectrophotometers
Tento VIS spektrofotometer s vysokou presnosťou dokáže vykonávať sofistikované analýzy pre vzdelávacie ako aj priemyselné aplikácie.
  • Jedna kyveta s odnímateľnou a umývateľnou vložkou do priehradky na vzorky
  • Držiaky na kyvety vyhradené na štandardné kyvety, vrátane skúmaviek
  • Počítačový softvér Thermo Scientific™ VISIONlite (voliteľný doplnok)
Laboratórni technici pracujúci na rutinných QA/QC aplikáciách získajú výsledky kontroly kvality, ktoré je možné vykazovať formou digitálnych alebo tlačených údajov.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo