Tlačiť
Odparka vakuová, RV 10 control auto
Dodávateľ: IKA
531-0883 531-0987 531-0886 531-0887 531-0876
Odparka vakuová, RV 10 control auto
Odparky Odparky vakuové
Zdokonalená vakuová odparka s ovládáním RV 10 s automatickým rozpoznáním bodů varu a přímým připojením k podtlakovému čerpadlu s regulovanou rychlostí.
  • zvýšený výkon obnovy ředidla až na 100%
  • motorizovaný zdvih s funkcí bezpečnostního zastavení
  • kontrola chodu na sucho; bezpečnostní teplotní obvod
  • uživatelé mohou programovat, ukládat a spouštět až 10 individuálních destilačních procedur pro větší flexibilitu
  • funkce uzamknutí nastavení topné lázně
  • vysoce výkonný chladicí kondenzátor
  • snížená úroveň hluku a snížené opotřebovávání součástí čerpadla
Automatické řízení RV 10 nabízí všechny funkce, které jsou nezbytné ke zkrácení procesní doby a zvýšení celkového výkonu. Odparka také podle potřeby upravuje průtok chladicí vody. Citlivé udržování úrovně podtlaku zabraňuje překročení nebo podkročení cílové úrovně podtlaku. Umožňuje rychlejší, efektivnější a bezpečnější destilační postup.