  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Saws
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/70/18989770.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (AESCLX522C)
Dodávateľ:  AESCULAP AG & CO
Popis:   BLADE ENGEL PLASTER SAWREPLACEABLE 160MM 1 * 1 items
UOM:  1 * 1 items