Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Coating thickness gauge, PosiPen
Dodávateľ: TQC
SIMELD6000EA 256 EUR InStock
SIMELD6000
Coating thickness gauge, PosiPen
Coating Testers
This thickness gauge is designed for the measurement of non magnetic coatings ie. paint, enamel, plating, hot-dip galvanizing on steel. A small magnet can be placed with pin-point accuracy on small parts and on peaks and valleys.
  • Not affected by mechanical shock, acid, oil, water and dust making it rugged
  • Highly wear resistant probe tip for long life and continuous accuracy
  • Two scales: Mils (inch) and microns (metric)
Used for small, hot or hard-to-reach surfaces, spot checks and sprayed coatings. For use in refineries, petrochemical plants, electroplating, chrome, zinc, galvanizing platers and powder coaters.
Informace o dodávce: Supplied with a leather pouch, a certificate of calibration (traceable to NIST) and instructions.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo