Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Evacuable pellet dies, Atlas™
Dodávateľ: Specac
Atlas
SPCCGS03290EA 2040 EUR InStock
SPCC3000 SPCC3300 SPCC3290 SPCCGS03290 SPCC3100. SPCC3100 SPCC3165
Evacuable pellet dies, Atlas™
Presses
These evacuable pellet dies are designed for compacting powdered samples into discs or briquettes.
  • Can be used to produce sample pellets from 5 to 40 mm diameter
  • Provides pellets with clarity and quality
  • Can cover a range of load capabilities
  • An evacuation port is provided to remove the moisture during pressing process
Suited for the preparation of solid KBr pellets for FT-IR molecular spectroscopic analysis and XRF pellets for X-Ray fluorescence atomic spectroscopic analysis.
Informace o dodávce: Supplied with evacuable base, body, plunger, a pair of internal pellet pressing surfaces, extractor ring, and O-ring kit.
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo