  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Inhibitors
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Cayman Chemical
Popis:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
číslo v katalógu: (80-6501-23)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Sample preparation often requires the inhibition of protease activity. Protease inhibitor mix combines competitive and non competitive protease inhibi...
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail provides the convenience of a single solution with full sample protection. This broad-spectrum inhibi...
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   These inhibitors are potent fluoromethyl ketone (FMK) based, non toxic and membrane permeable. They are supplied as 1 mM ready-to-use solutions and ar...
číslo v katalógu: (J65358.LQ)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   A 1x stock solution contains 500uM AEBSF.HCl, 150 nM aprotinin, 1 uM E-64, 0,5 mM EDTA and 1 uM leupeptin hemisulfate. Reconstitute each vial with 1 m...
UOM:  1 * 1 U/g
číslo v katalógu: (786-207)
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   Protease inhibitor set contains 12 ready to use individual protease inhibitors, each at a 100X concentration. Various concentrations and/or combinatio...
UOM:  1 * 1 SET
číslo v katalógu: (J63907.AA)
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Phosphatase Inhibitor Cocktail I 1 * 5 ml
UOM:  1 * 5 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7