Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cell Culture Media
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/55/18945355.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"136"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   M63 medium, sterile, biotechnology grade
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's Balanced Salts is a modification of Eagle’s earlier medium, Basal Medium Eagle (BME), containing higher co...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Studies to determine the nutritional requirements of many cells have been in progress since Eagle's first reports. The major essential nutrients were ...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Basal Medium Eagle is principally used for monolayer diploid or primary cell cultures. It is the simplest of the basal media with all essential compon...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   RPMI are general purpose enriched media with extensive applications for a broad spectrum of mammalian and hybridoma cells, including human myeloma, mo...
číslo v katalógu: (L0207-500)
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Schneider’s Insect Medium was developed to support the growth of excised imaginal discs from the fruit fly, Drosophila melanogaster. When suppl...
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   The longterm cultivation of cells requires the addition of serum. When properly supplemented, Medium 199 has broad species applicability, particularly...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) which contains approximately four times as much of the vitamins ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 136
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej