Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Power supplies, EV3000 series
Dodávateľ: CONSORT
CONSEV3610-CHEA 926 EUR InStock
CONSEV3610-CH 730-1529 CONSEV3610-UK
Power supplies, EV3000 series
Power Supplies
A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertical gels, electro-elution, Western blotting and semi-dry blotting.
  • All models are method programmable with up to 9 different programmes each with 9 steps
  • Timer or volt-hour controlled operation: The microcomputer will automatically terminate the run and sound an alarm when the countdown to the selected value is complete
  • Each model can constantly monitor the behaviour of all parameters to prevent depletion of the buffer in the electrophoresis tank by terminating the run when abnormal changes occur
  • Data logging: Stores up to 3600 output values (voltage, current and power, time or volthours) including programme number and step
  • All power supplies can be controlled by a computer using special commands
Informace o dodávce: Supplied with instruction manual and mains lead.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo