Tlačiť
Hľadali ste: Média k mražení buněk
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: SeraFree cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media co...
Katalógové číslo: (HYCLSR30002.02)
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Charles River Laboratories Cell Solutions
Opis: CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Katalógové číslo: (SR30001.02)
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (ICNA0920300M2)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
Merná jednotka: 1 * 60 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom