Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Foetal bovine serum (FBS), ultra-low IgG, US origin
Dodávateľ: VWR Seradigm
VWR® Seradigm
10836-696EA 0 EUR InStock
10836-696 10018-826 10018-832 10018-830 10836-698 10018-828
Foetal bovine serum (FBS), ultra-low IgG, US origin
Sera (Serum)
Ultra-low IgG foetal bovine serum (FBS) is purified of immunoglobulin (IgG) using a chromatographic process that delivers significantly reduced levels of IgG (≤5 μg/ml).
  • 100% US origin
  • Triple 0,1 μm sterile filtration
  • Preservation of native, growth-promoting factors and minimisation of growth-inhibiting factors
  • Independently tested by third party laboratories
  • Fully traceable
Ultra-low IgG FBS is ideal for cell culture and protein purification applications where naturally occurring levels of IgG are too high.
Certifikácie: International Serum Industry Association (ISIA) certified supply chain for traceability.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo