Tlačiť
Glycerin, liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA0215119490EA 59.89 EUR
ICNA0215119490 ICNA0215119491
Glycerin, liquid
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Mw: 92,09 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg