Tlačiť
(+/-)-Thalidomide ≥99%, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA0215875350EA 54.23 EUR
ICNA0215875350 ICNA0215875380 ICNA0215875383
(+/-)-Thalidomide ≥99%, powder
(+/-)-Thalidomide
Soluble in DMSO (20 mg/ml).
(±)-Thalidomide selectively inhibits biosynthesis of tumor necrosis factor α (TNF-α); inhibitor of angiogenesis; immunosuppressive; sedative; teratogen.
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₄
Mw: 258,23 g/mol
Číslo MDL: MFCD00153873
Číslo CAS: 50-35-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Purity ≥99%