Tlačiť
Bromid draselný ≥99.0%, white crystalline powder ACS
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
ICNA0219142690EA 48.56 EUR
ICNA0219142690 ICNA0219142691 ICNA0219142680
Bromid draselný ≥99.0%, white crystalline powder ACS
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Mw: 119 g/mol
Teplota tavenia: ~734 °C (lit.)
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
Assay ≥99,0%
pH (5% aq soln) 5,0 - 8,8
Insoluble Matter 0,005%
Bromate (BrO3) 0,001%,
Iodate (IO3) 0,001%
Chloride (cl) 0,2%
Iodide (I) 0,001%
Sulfate (SO4) 0,005%
Barium (Ba) 0,002%
Heavy Metals (as Pb) 5 ppm
Iron (Fe) 5 ppm
Calcium (Ca) 0,002%
Magnesium (Mg) 0,001%,
Sodium (Na) 0,02%