  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (ACRO430400010)
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   5-Cyano-3-pyridinylboronic acid, 97% 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g