Tlačiť
Standardní roztok uranu pro ICP-MS, ARISTAR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
ARISTAR®
85641.180EA 108.3 EUR
85641.180
Standardní roztok uranu pro ICP-MS, ARISTAR®
Standardy Standardy kationické Standardy - uran
  • vyrobeno z vysoce čistých kyselin, vody podle ASTM I 18 Megaohm
  • roztok stanoven titrací
  • konečná koncentrace ověřena podle referenčního materiálu NIST
  • celková maximální nejistota měření: 0,5%
  • dodáno s úplným certifikátem o analýze
Certifikácie: Vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO 17025.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022