Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 6 mol/l (6 N) pro biofarmaceutickou produkci
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
85401.460EA 262.49 EUR
85401.460 85401.320
Kyselina chlorovodíková 6 mol/l (6 N) pro biofarmaceutickou produkci
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer 5.7 - 6.3 mol/l
Appearance Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Identification Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 1.5 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 0.5 EU/ml
Filtered at 0.2 µm Confirmed