Tyto teploměry-vlhkoměry jsou ideální pro rutinní měření, nepřetržité monitorování kontroly kvality a pro požadavky kritických aplikací. Vhodné pro použití v digestořích, učebnách, skladištích, testovacích komorách a prostorách pro skladování chemikálií.
- třířádkový displej zobrazuje hodnoty minimální, maximální a aktuální vlhkosti/teploty
- paměť pro nejnižší a nejvyšší naměřené hodnoty
- vysoký/nízký alarm, nastavitelný v krocích po 1% RH nebo 1°
- přepínání mezi jednotkami F/°C
- vzdálené vlhkostní/teplotní čidlo s 2,1 metrovým kabelem
* teplota
** vlhkost
*** teplotní čidlo
Certifikácie: Splňuje standard ISO 17025. Návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable®, baterií, externí sondou, rozevíracím stojánkem a držákem pro uchycení na stěnu.