Tlačiť
Viskozimetry rotační, ViscoPad Nova
Dodávateľ: Fungilab
ViscoPad Nova
616-0115EA 6876.74 EUR
616-0115 616-0120 616-0119 616-0118 616-0117 616-0116
Viskozimetry rotační, ViscoPad Nova
Viskozimetry Viskozimetry rotační
ViscoPad Nova je rotační viskozimetr ovládaný prostřednictvím intuitivní mobilní aplikace na osmipalcovém tabletu.
  • data zahrnují rychlost, odečet viskozity, smykovou rychlost, smykové napětí a hustotu
  • volitelné možnosti Programmable Step (Programovatelný krok) – Multistep (Více kroků) – Ramp (Rampa), Time To Torque (TTT) (Čas k momentu) a Time To stop (TTS) (Čas k zastavení)
  • data jsou ukládána v komplexní databázi a lze je analyzovat a prohlížet pro účely budoucího testování
  • možnosti přizpůsobení zahrnují alarmy rychlosti, limitů kontroly kvality Quality Control Limits (QCL) a vybočení z rozsahu měření
  • systémy jsou k dispozici se systémem spojek PPR (Push, Plug and Release) nebo bez něho
(L) Low to medium viscosity - (R) Medium to high viscosity - (H) High to very high viscosity
Informace o dodávce: kompletní se standardními vřeteny (4 pro model L a 6 pro modely H a R), chránič vřetena, přepravní pouzdro, kabel USB a software pro záznam dat